Imprimer
Portoir pour tamis
Fournisseur: Retsch
510-1991EA 326 EUR
510-1991
Portoir pour tamis
Portoirs Portoirs pour tamis
Contient un maximum de 10 tamis dont le diamètre ne peut excéder les 203 mm.