Imprimer
Votre recherche pour: Conteneurs à usage universel
133  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"133"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Collecteur d'échantillons, droit, VWR®, Avec bouchon à vis, Ronde, Capacité: 40 ml, Ø ext.: 30 mm, Hauteur: 70 mm, Couleur bouchon: blanc, Aseptique
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP, translucide.
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP, translucent.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneurs Q Path® (PP) avec bouchons adaptés (PE) pour un transport en toute sécurité des sondes de biopsie.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP translucide.
Numéro de catalogue: (720-1987)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneur jetable pour le transport d'échantillons biologiques.
UOM: 1 * 120 Pce
Fournisseur: Kautex
Description: En PVC transparent ou brun, sans bouchon
Fournisseur: Kautex
Description: Conteneur, col large, avec filetage, sans bouchon à vis, PETG, Carré, Capacité: 2000 ml, l×p×h: 122,0×122,0×187,0 mm, Ø int. col: 69,0 mm, Filetage: 80 mm
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Stainless steel 18/10.
Fournisseur: Kautex
Description: PVC, transparent oder braun-transparent, ohne Schraubverschluss.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made of 18/10 stainless steel.
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Récipient de dispersion, en forme de trèfle, avec bouchon à vis avec trou et joint, Verre borosilicaté, Capacité: 150 ml, Ø ext.: 54 mm, Hauteur: 150 mm, GS 25KL20
Fournisseur: KARTELL
Description: En PP, translucide ou en PS, transparent avec couvercle en PE.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: PP translucent or PS clear, with PE or metal screw cap
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 133
no targeter for Bottom