Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes nettoyantes
25  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (611-2886)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Set de nettoyage contenant une «brosse avec soufflerie d’air» (brosse de nettoyage pour lentille), un chiffon en coton et une paire de gants en nitril...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: CONTEC
Description: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Numéro de catalogue: (CONTMGMP0001)
Fournisseur: CONTEC
Description: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
UOM: 1 * 140 Pce
Numéro de catalogue: (BRDY018556)
Fournisseur: Brady
Description: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Distribution d'une main de tampons absorbants en cellulose Ø 45,5 mm. Les tampons absorbants sont idéaux pour absorber les bouillons et les ...
Numéro de catalogue: (MMMA07440)
Fournisseur: 3M
Description: Compact et dense, ce tampon est le plus agressif et le plus durable des tampons pour réaliser rapidement des travaux par enlèvement de matière. Il est...
UOM: 1 * 20 Pce
Numéro de catalogue: (MMMA7100262371)
Fournisseur: 3M
Description: Scotch-Brite™ Diamond floor brush 3000 series is designed to clean and polish uncoated concrete, terrazzo and potentially other stone floors in one st...
UOM: 1 * 2 Pce
New Product
Fournisseur: Sampling Systems
Description: These cleaning validation coupons are available in all popular materials and various sizes.
Fournisseur: Sampling Systems
Description: Cleaning coupons are great for validating a cleaning regime.
Numéro de catalogue: (MMMACLSH430)
Fournisseur: 3M
Description: Scotch-Brite™ High Shine Double Sided Floor Pads cut costs without compromising shine. Not only does it clean and polish marble, terrazzo, plastic, an...
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (MMMA7100262369)
Fournisseur: 3M
Description: Scotch-Brite™ Diamond floor brush 1000 series is designed to clean and polish uncoated concrete, terrazzo and potentially other stone floors in one st...
UOM: 1 * 2 Pce
New Product
Numéro de catalogue: (115-1752)
Fournisseur: 3M
Description: Fabriqué en toile confortable, ce tampon est le tampon à main en carbure de silicium le plus fin du marché. Il est parfait pour les travaux de nettoya...
UOM: 1 * 20 Pce
Numéro de catalogue: (MMMAHP98)
Fournisseur: 3M
Description: Cleaning Pads for the cleaning and efficient soft scouring of delicate surfaces.
UOM: 1 * 60 Pce
Numéro de catalogue: (MMMA2000HEX)
Fournisseur: 3M
Description: The Scotch-Brite™ Low-scratch scouring pad 2000HEX is a powerful two-in-one scouring pad.
UOM: 1 * 15 Pce
Numéro de catalogue: (MMMASPPP17)
Fournisseur: 3M
Description: Le tampon de préparation de surface Plus Scotch-Brite™ est un tampon de décapage de sol haut de gamme qui décape et prépare rapidement une variété de ...
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (MMMASB9000)
Fournisseur: 3M
Description: The Scotch-Brite™ All-purpose scouring pad 9000 is a thick, hand-sized scouring pad designed for cleaning most types of surfaces without scratching.
UOM: 1 * 40 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom