Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (24)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
distributeurs-d-essuyeurs
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces distributeurs en métal laqué blanc sont adaptés à une utilisation avec des rouleaux de lingettes.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Support en PVC blanc de 0,6 cm d'épaisseur.
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   Distributeur en plastique durable. Pour une utilisation avec les lingettes WYPALL L10, L20, L30.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   Distributeurs de rouleaux de lingettes à fixation murale ou au sol.
Numéro de catalogue: (KIMB7820)
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   Distributeur de mouchoirs chromé en plastique avec finition métallique.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   Ce distributeur de rouleaux de lingettes est fabriqué en plastique et convient aux endroits exigus.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (KIMB7969)
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   This versatile dispenser for folded wipes improves hygiene, controls usage, and helps reduce costs. Ideal for quickly and easily dispensing individual...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  KIMBERLY CLARK
Description:   Ces distributeurs d'essuie-mains élégants et modernes sont conçus pour la distribution d'essuie-mains enchevêtrés.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 44
  1  2  3  4  5  6  Suivant