Supplément de croissance des cellules endothéliales, Corning®
: Corning
Le supplément de croissance des cellules endothéliales (ECGS) est un supplément fréquemment utilisé pour la culture d'une grande variété de cellules, notamment les cellules endothéliales. L'ECGS contient divers facteurs de croissance (par exemple, FGF acide ou ECGF-a).
ECGS contains various growth factors (e.g., acidic FGF or ECCF-a).
Tested for ability to promote proliferation of Fetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.
- Source:
- Species:
- Environmentally Preferable:
- SeqDésignationCdt
- 35400601Supplément de croissance des cellules endothéliales15 mg1 * 15 mg135,64 €
Low Manufacturing Impact - 35600602Supplément de croissance de cellules endothéliales (ECGS)100 mg1 * 100 mg481,55 €
Low Manufacturing Impact