Imprimer
Kits de réactifs pour l'analyse des fibres et protéines
Fournisseur: Merck
1.12979.0001EA 617 EUR
1.12979.0001
Kits de réactifs pour l'analyse des fibres et protéines
Tests pour aliments et boissons
Kits de réactifs utilisés en analyse colorométrique dans l'agro-alimentaire pour la détermination des niveaux de protéines et de fibres. Ces kits nécessitent l'utilisation d'un photomètre ou d'un spectrophotomètre.