Imprimer
Système de test pour la détection des inhibiteurs dans l'urine, Urotest AB
1.13194.0001EA 108 EUR
MERC1.13194.0001
Système de test pour la détection des inhibiteurs dans l'urine, Urotest AB
Système de test pour la détection des substances antibactériennes (inhibiteurs) dans l'urine. Ce test est important pour l'évaluation diagnostique concluante d'une infection urinaire. La zone de réaction de la bandelette de test Urotest ® AB contient des spores de Bacillus subtilis ATCC 6051 et un milieu de culture tamponné. Les spores de germination présentent une activité métabolique. Cette séquence de réaction peut être utilisée pour tester si les échantillons d'urine sont exempts d'inhibiteurs en observant le changement de couleur. Plongez la bandelette de test Urotest® AB dans l'échantillon d'urine, placez-la dans le sachet d'incubation spécial et laissez incuber pendant 5-24 heures. La bandelette de test peut être utilisée à la fois comme un test rapide (laisser incuber pendant 5 à 7 heures) ou pour les tests de routine (laisser incuber pendant une durée pouvant aller jusqu'à 24 heures).
  • Utile pour une évaluation diagnostique fiable
  • Facilité d'interprétation : une zone de réaction bleue indique que le résultat est négatif (l'échantillon d'urine ne contient pas d'inhibiteurs) ; une zone de réaction beige/blanc indique que le résultat est positif (l'échantillon d'urine contient des inhibiteurs)
Information de livraison: Informations de livraison : 50 bandelettes de tests Urotest® AB ; 50 sachets d'incubation spéciaux ; 50 bandes adhésives spéciales pour l'étiquetage.