Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (22)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Fardes pour lames de microscopie
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/02/18989802.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Plaques de présentation des lames comportant 20 ou 30 lames de microscopie standard (76×26 mm).
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces porte-lames cartonnés permettent le référencement instantanné et une récupération rapide des lames du bout des doigts.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Plateaux rabattables conçus pour le rangement sécurisé de 20 lames (avec ou sans couvercle).
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Q Path QuickSpot et Turbitec sont des accessoires de centrifugation utilisés pour les applications de cyto-centrifugation. Ils permettent le remp...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces portes-lames sont conçus pour des applications de cytologie clinique.
Numéro de catalogue: (631-1064)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Tiroirs pour lames parfaitement adaptés au stockage à long terme.
UOM:  1 * 10 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Fardes et boîtes pour lames solides conçues pour le séchage et le nettoyage
Numéro de catalogue: (631-1049)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces tiroirs métalliques sont conçus pour le stockage de lames de microscopes 50×50 mm ou 80×57 mm.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 32
  1  2  3  4  Suivant