Cerium standard solution, 1,000 mg/L Ce in 5% nitric acid (de Ce) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13815.ADEA
55.2
EUR
13815.AD
13815.AE
Cerium standard solution, 1,000 mg/L Ce in 5% nitric acid (de Ce) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons
Étalons cationiques
Standards de cérium