Germanium standard solution, 10 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45254.AEEA
93
EUR
45254.AE
Germanium standard solution, 10 mg/L Ge in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) (de Ge) Specpure® étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de germanium