Imprimer
Congélateurs coffres et verticaux -86 °C, HERAfreeze® série HFC/HFU
Fournisseur: Thermo Scientific
HERAHFC1790TDEA 10503 EUR
HERAHFC1790TD HERAHFU400BV HERAHFU320BV HERAHFC1390TV HERAHFU240BV HERAHFU600BV HERAHFC1790TV
Congélateurs coffres et verticaux -86 °C, HERAfreeze® série HFC/HFU
Congélateurs série Peek Line (congélateurs verticaux HFU-T) avec panneau d'isolation par le vide qui offrent une capacité de stockage accrue avec le même encombrement et une excellente performance énergétique ; série Performance (modèles verticaux HFU-B et coffres HFC) avec isolation renforcée standard. Ces deux niveaux de performances répondront à tous vos besoins de stockage d'échantillons à court et à long terme.
Performance, congélateurs verticaux HFU-B et congélateurs coffres HFC: models:
Affichage LED
Isolation en mousse de polyuréthane expansé, 127 mm d'épaisseur
Vaste gamme d'options et d'accessoires disponibles (portoirs, boîtes, cryotubes).