Imprimer
VWR® Micro Star 12, Microcentrifugeuse
Fournisseur: VWR
VWR®
521-1651EA 955 EUR
521-1651
VWR® Micro Star 12, Microcentrifugeuse
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Centrifugeuse fiable et facile à utiliser offrant des performances optimales avec des dimensions compactes.
  • Conception compacte avec faible encombrement
  • Accélération et décélération rapides associées à des caractéristiques de fonctionnement silencieuses
  • Alarmes de survitesse et de surchauffe
  • Rotor autoclavable pour 12 tubes de 1,5/2,0 ml avec couvercle de rotor de sécurité biologique
Tous les paramètres de fonctionnement, y compris le régime, le RCF et le temps restant, sont réglés et affichés numériquement. Il dispose d'un déverrouillage automatique du couvercle, d'une fonction d'essorage par impulsions pour des rotations rapides et pratiques, et d'une conception unique de flux d'air interne pour réduire le réchauffement des échantillons.
Informations de commande: Fournie avec un rotor pour microtubes à angle fixe et des adaptateurs pour tubes PCR de 0,2 ml (boîte de 12).