Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Réactifs de Blotting
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/58/18944958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"120"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   VisiGlo™ HRP chemiluminescent substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of peroxidase labell...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Le DAB est couramment utilisé pour la détection de la peroxydase de raifort dans les applications liées aux membranes et les applications in situ
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Fixateur en solution dans gel polyacrylamide ( point isoélectrique )
UOM:  1 * 500 ml
Numéro de catalogue: (J348-50T)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Couramment utilisé pour détecter l'activité de la peroxydase de raifort dans les tests ELISA et de solution. Il absorbe à 492 nm. Chaque comprimé...
UOM:  1 * 50 Tablet
Numéro de catalogue: (E885-200ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   DAB substrate system
UOM:  1 * 200 ml
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Amersham ECL™ Prime est un détecteur de transfert Western extrêmement sensible qui est caractérisé par l'émission d'un signal stable, ce qui rend les ...
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Pour le blocage de membranes en nitrocellulose ou en PVDF utilisées avec les réactifs de détection ECL™ Western Blotting.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Pharmalyte® carrier ampholytes, prepared by the co-polymerisation of glycine, glycylglycine, amines, and epichlorohydrin, are available in five broad ...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 120
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant