Imprimer
Votre recherche pour: Liquides pour bains à circulation
16  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Ces liquides pour bains garantissent une durée de vie accrue du thermostat.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Une gamme de fluides de silicone recommandés pour une utilisation dans les bains. Peu toxiques, inertes et durables en raison de leur faible volatilit...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les huiles silicones 47 sont des huiles à base de polydiméthylsiloxane, constituées de chaînes moléculaires linéaires de longueurs variables dont les ...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Les liquides pour bain ont été sélectionnés et éprouvés pour un usage à long terme. Ils conviennent à une utilisation avec des thermostats et cryother...
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Fournisseur: LAUDA
Description: Thermostatisation très précise, même à des températures extrêmes.
Fournisseur: LAUDA
Description: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Fournisseur: LAUDA
Description: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Fournisseur: LAUDA
Description: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
New Product
Fournisseur: LAUDA
Description: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Fournisseur: IKA
Description: Type: Heating fluid, Cdt: 10 kg, Plage de température: +20...+200 °C, Couleur: incolore
Fournisseur: DOW CORNING
Description: Une gamme de fluides de silicone recommandés pour une utilisation dans les bains. Peu toxiques, inertes et durables en raison de leur faible volatilit...
Fournisseur: HUBER
Description: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED GMBH
Description: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Numéro de catalogue: (SERA35149.04)
Fournisseur: Serva
Description: DC 710, Cdt: 1 kg, Point d'éclair: 302 °C
UOM: 1 * 1 kg
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom