Imprimer
Votre recherche pour: Écrous
7  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Bohlender
Description: PTFE, white.
Fournisseur: COWIE
Description: Universal replacement lock nut for 16 mm shafts
Fournisseur: COWIE
Description: PTFE, white.
Numéro de catalogue: (LAUDHKM032)
Fournisseur: LAUDA
Description: Nut, M16×1
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: HDPE, white.
Numéro de catalogue: (HEWL5062-8518)
Fournisseur: Agilent
Description: Male nut, plastic
UOM: 1 * 4 Pce
Numéro de catalogue: (REST22078)
Fournisseur: Restek
Description: Direct replacement reducing nut, high-quality stainless steel, for Agilent 5890/6850/6890 GC's
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom