Standard calibration liquids for refractometers
: Atago
- Environmentally Preferable:
- SeqDésignationCdt
- ATAGRE-9324RE-932402Étalon liquide LF, pour réfractomètres portatifs H-80, H-93 et réfractomètres numériques PR-2, PR-3, PR-200 et PR-3007 mL1 * 7 mL
- ATAGRE-9325RE-932503Étalon liquide LG, pour réfractomètres numériques PR-301 et PR-301α5 mL1 * 5 mL
- ATAGRE-99010RE-9901004Étalon liquide LK, pour réfractomètres portatifs série Master7 mL1 * 7 mL