Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
antibiotiques-et-antifongiques
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"165"
Trier par:
Numéro de catalogue: (1.05177.0005)
Fournisseur:  Merck
Description:   KANAMYCINE DISULFATE POUR USAGES BIOCHIM 1 * 5 g
UOM:  1 * 5 g
Numéro de catalogue: (K547-20ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries, les champignons et les cellules eucaryotes supérieures. Il emp...
UOM:  1 * 20 ml
Numéro de catalogue: (K952-100ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Solution antibiotique stable et stérile, testée aux endotoxines pour les applications de culture tissulaire. Elle cible les bactéries à Gram positif e...
UOM:  1 * 100 ml
Numéro de catalogue: (E713-20ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   La kanamycine est un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries à Gram négatif et à Gram positif et dans les ...
UOM:  1 * 20 ml
Numéro de catalogue: (J847-20ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Utilisée en tant qu'agent de sélection pour les cellules transfectées procaryotes et eucaryotes. Un aminoglycoside similaire à la gentamycine, le G418...
UOM:  1 * 20 ml
Numéro de catalogue: (E737-20ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Ce produit est filtré à l'aide d'un filtre de 0,22 µm. Concentration d'utilisation de 15 µg/ml. Il se lie à la sous-unité 30S du riboso...
UOM:  1 * 20 ml
Numéro de catalogue: (J607-100MG)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries, les champignons et les cellules eucaryotes supérieures. Il est...
UOM:  1 * 100 mg
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Aseptique, irradié aux rayons gamma, testé pour la culture tissulaire. Solution de 10 000 U/ml de pénicilline ; 10 mg/ml de strept...
UOM:  1 * 20 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 165
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant