Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Milieux prêts à l'emploi en boîtes de Petri
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
Trier par:
Fournisseur:  Merck
Description:   Un contrôle efficace de l'air est de plus en plus nécessaire dans tous les domaines où des microorganismes en suspension dans l'air sont susceptibles ...
UOM:  1 * 20 Pce
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Pour de nombreuses applications microbiologiques. L'emballage en plastique rigide pour les boîtes de 55 mm présente plusieurs avantages : - ...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Plaque, 90 mm, TSA, agar trypticase soja , Utilisation: Bactéries, général, Normes: USP, EP, Harm Pharm, Remplissage: 20 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Conformes aux normes. Les TLHTh (Tween, lécithine, histidine, thiosulfate) sont utilisés comme désinfectants neutraliseurs. En double ou triple emball...
Fournisseur:  Merck
Description:   La gamme Merckoplate® se compose de milieux de culture précoulés dans des boîtes de Petri permettant diverses applications, comme le dénombrement, l'i...
Numéro de catalogue: (22.23.136)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   6-well tray, Plaque d'Agar, milieu E de Vogel-Bonner (VBE), 5 ml, plaque 6 puits, Utilisation: Enterococci, Normes: -
UOM:  1 * 3 Pce
Fournisseur:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Description:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring. 90 mm LI (Long Incubation) plates for the determination of the total cell...
Fournisseur:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Description:   La gamme de produits comprend un éventail complet de boîtes de Petri 90 mm ou 150 mm préenduites convenant à de nombreuses applications diff...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 14
  1  2  Suivant
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping