Imprimer
Milieu SOC, en tubes, qualité biotechnologie
Fournisseur: VWR
VWR®
N549-6X5MLEA 218 EUR
N549-6X5ML
Milieu SOC, en tubes, qualité biotechnologie
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Le milieu SOC est utilisé dans l'étape finale de la transformation des cellules bactériennes pour obtenir une efficacité de transformation maximale de E. coli SOC.
  • Prêt à l'emploi et prémélangé
  • Permet l'expression de gènes de résistance aux antibiotiques
Formulation: Tryptone/caséine peptone 2,0%, extrait de levure 0,5%, chlorure de sodium 8,5 mM, chlorure de potassium 2,5 mM, D-glucose 20,0 mM, chlorure de magnésium hexahydraté 10,0 mM, sulfate de magnésium heptahydraté 10 ,0 mM.