Imprimer
Buffer, TRIS-glycine, VWR
0251-2PKEA 78.9 EUR
VWRC0251-2PK
Buffer, TRIS-glycine, VWR
Une poudre de tris-glycine pré-mélangée pour la préparation d'un tampon de migration Laemmli SDS-PAGE.
Le conditionnement de 40 l permet de préparer 40 litres de solution de tris-glycine 1X (0,025 M de base tris et 0,192 M de glycine). Chaque Ready-Pack™ permet de préparer 1 litre de concentré 10X.