Imprimer
Blouses de chirurgien, Standard et Haute Protection
Fournisseur: 3M Medical
114-9032EA 210 EUR
114-9032 114-9030 114-9033 114-9029
Blouses de chirurgien, Standard et Haute Protection
Vêtements à usage unique
Ces blouses imperméable aux liquides et sans latex sont toutes en tissu SMMS non tissé. Elles offrent une protection contre les expositions faibles, moyennes ou élevées aux fluides.
Standard:
- Pour procédures avec de faibles niveaux de liquide
- Bonnes caractéristiques de résistance
- Peu pelucheux
- Coutures soudées par ultrasons
- Chevauchement dans le dos
Encolure réglable
Confort:
- Pour une exposition peu importante aux liquides (standard) à élevée (renforcé)
- Répulsif aux alcools
- Excellentes caractéristiques de résistance
- Coutures doubles recouvertes de ruban
- Chevauchement dans le dos
- Extrêmement léger, confortable et souple
Encolure réglable
Haute protection:
- Pour une exposition aux liquides moyenne (standard) à élevée (renforcé)
- Répulsif aux alcools
- Bonnes caractéristiques de résistance
- Peu pelucheux
- Coutures soudées par ultrasons
- Chevauchement dans le dos
- Léger et confortable
- Encolure réglable
- Les grandes tailles ont une longueur plus importante
Certifications: EN 13795