Imprimer
Tachymètre portable
Fournisseur: Testo
609-0163EA 236 EUR
609-0163
Tachymètre portable
Tachymètres
Ce tachymètre portable a été conçu pour mesurer la vitesse de rotation de moteurs.
  • Instrument robuste utilisable d'une seule main
  • Enregistre les valeurs moyenne/max. (dernière lecture)
  • Distance de mesure infrarouge jusqu'à 600 mm
Information de livraison: Livré avec des réflecteurs et des piles dans un boîtier de protection.