Imprimer
Presses à granulés, PP 40
Fournisseur: Retsch
RETS20.750.0002EA 33980 EUR
RETS20.750.0002 RETS20.750.0003 RETS20.750.0004 RETS20.750.0005
Presses à granulés, PP 40
Les granulés de haute qualité sont une condition préalable à l'analyse par fluorescence aux rayons X (XRF).
  • Stong pellets with a smooth surface
  • Determines the time of build-up, holding and release of force during pressing
  • Reduced tensions of the sample fo difficult materials to be pressed
Designed for the preparation of pellets for spectral analyses.
Power requirements: 220 - 230 V/50 - 60 Hz.