Imprimer
Colorimètres à réflectance, LC 300, LC 400, LC 500, Lovibond®
Fournisseur: Tintometer
Lovibond®
633-0250EA 12720 EUR
633-0250 633-0248 633-0247 633-0249
Colorimètres à réflectance, LC 300, LC 400, LC 500, Lovibond®
Colorimètres Colorimètres à réflectance
Les modèles RT300, RT400 et RT500 sont des spectrophotomètres portables polyvalents (choix entre sphère de lumière diffuse/8° ou géométrie optique 0/45°) conçus pour donner des informations colorimétriques rapides et précises sur une gamme de produits. Ils offrent des mesures absolues et des mesures différentielles dans divers systèmes colorimétriques. Les modèles RT300 et RT500 peuvent être utilisés en association avec le progiciel OnColor™ afin de télécharger, d'analyser en détail et de conserver indéfiniment sur un PC des données de mesure.
  • Instruments légers, compacts et portables
  • Mesure de l'opacité et de l'intensité des couleurs
  • Stockage des données de 1024 étalons avec des tolérances et 2000 échantillons
  • Socle à charnière arrière pour une utilisation flexible
  • Batterie rechargeable pour une utilisation à distance
Information de livraison: fourni avec des étalons, un adaptateur secteur, un boîtier de transport et un manuel d'utilisation.