Imprimer
Bidons de sécurité
Fournisseur: Rötzmeier
119-0107EA 230 EUR
119-0107 119-0106 119-0105 119-0104 119-0103 119-0114 119-0102 119-0113 119-0101 119-0112 119-2042 119-0171 119-2000 119-2005
Bidons de sécurité
Bidons de sécurité
En acier inoxydable haute qualité résistant aux produits chimiques et joints en PTFE.
  • Manipulation aisée, conception ergonomique et grande stabilité
  • Systèmes anti-feu de résistance aux explosions et aux flammes
  • Soupapes de régulation de la pression (environ 0,3 bar)
  • Dispositifs à fermeture automatique
  • Humidificateurs pour un nettoyage sûr avec solvants
Pour une manipulation sûre et aisée de petits volumes de liquides inflammables.