Ce gel hydroalcoolique associe protection de la peau, soin et désinfection. Une proportion élevée d'extrait d'hamamélis purifié et son effet astringent renforce la couche cornée ce qui empêche la peau de se ramollir sous l'effet de la transpiration.
- Large spectre d'action antibactérienne, antifongique et virucide (VHB, VIH)
- Formule à base de glycérine/panthénol (provitamine B5) pour une tolérance cutanée optimale
- Sans parfum, sans colorant
- Ne coule pas
Principes actifs: 60,7 g d'éthanol/100 g de produit. 10,0 g de propan-2-ol/100 g de produit.
Adapté au port de gants en particulier dans les zones sensibles à l'hygiène, comme les industries alimentaire, chimiques et pharmaceutiques, et l'industrie électronique.
Certifications: EN 1500, HACCP
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.