Imprimer
Tampons, solutions concentrées, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Titrisol®
1.09889.0001EA 42.4 EUR
1.09889.0001 1.09890.0001 1.09886.0001 1.09883.0050 1.09880.0001 1.09893.0001 1.09885.0001 1.09882.0001 1.09889.0050 1.09887.0050 1.09887.0001 1.09879.0001 1.09884.0050 1.09881.0001 1.09892.0001 1.09884.0001 1.09888.0001 1.09883.0001
Tampons, solutions concentrées, Titrisol®, Supelco®
Tampons Tampons pH
Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
  • Conformes au document de référence secondaire (SRM) du NIST et du PTB
  • Concentré de tampon pour la préparation d'une solution tampon de 500 ml
  • Précision: unités de pH ≤0,05 à 20 °C
* Tampon selon WEISE pour solution 1000 ml