Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
tuyaux-pour-thermostats-a-circulation
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Tube pour circulateur, VWR®, Longueur: 1000 mm, Ø int.: 6,3 mm, Tubes revêtus en Teflon®, 1/4" (6,3 mm), acier inoxydable tressé avec raccords rapides NPT 1/4"
Numéro de catalogue: (462-0300)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Fluoroélastomère, noir.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  JULABO GmbH
Description:   Tubing for circulator, Chloroprene tubing, working temperature -20 to+120 °C, Ø int.: 10 mm
Fournisseur:  JULABO GmbH
Description:   Working temperature -40 to +120 °C.
Fournisseur:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Fournisseur:  JULABO GmbH
Description:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Fournisseur:  LAUDA
Description:   Insulation tubing for increased insulation.
Fournisseur:  LAUDA
Description:   Metal hoses with insulation for connections with thread M16×1.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 15
  1  2  Suivant