Imprimer
Votre recherche pour: Kits de prévention des chutes
4  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: The Rollgliss R350 system provides efficient hauling, but more importantly, very controlled lowering (a finger and thumb are all that is required to h...
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Description: Protecta® Cabloc® Vertical Lifeline System consists of an 8 mm cable which is terminated at the top by a cable ferrule and cable clamps at the bottom.
Numéro de catalogue: (113-1271)
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Description: Fall protection kit contains:
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (139-0234)
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Description: Kit de sécurité pour les travaux de maintenance sur des installations industrielles, et pour des travaux sur des antennes et des sites de construction...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom