Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Cagoules d'extérieur
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  3M
Description:   Capuche de rechange, Versaflo™, S-605
Fournisseur:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Capuche pour entrepôts frigorifiques fournissant une protection contre des températures pouvant atteindre −40 °C. Tissu en coton/polyester thermo...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  SCOTT SAFETY
Description:   Les capuches Zero Hood aident à optimiser l'efficacité et la sécurité de l'utilisateur dans des conditions météorologiques froides et humides et protè...
Numéro de catalogue: (113-7241)
Fournisseur:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Description:   Capuche amovible imperméable et coupe-vent en 100% polyester avec revêtement FR PU. Doublure coton fixe ignifuge pour une meilleure protection co...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Portwest Clothing
Description:   This baclava provides excellent warmth and protection the to head and neck areas. It is made from Modaflame™ knit, an inherently fire resistant yarn o...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Portwest Clothing
Description:   This fleece is essential to any cold store or winter kit. The soft fleece fabric protects the head and face in harsh weather conditions.
Numéro de catalogue: (KWIN100616940)
Fournisseur:  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Flame-retardant balaclava made of 52% Lenzing FR® and 48% wool.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  CENTURION SAFETY PRODUCTS
Description:   Ces protections contre les basses températures s'utilisent depuis l'automne et jusqu'au plus froid de l'hiver.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 8
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping