Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Bonnets, chapeaux et bandeaux
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  Portwest Clothing
Description:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Fournisseur:  Portwest Clothing
Description:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Fournisseur:  Portwest Clothing
Description:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Numéro de catalogue: (113-8804)
Fournisseur:  Portwest Clothing
Description:   Ce bonnet réversible est fabriqué en polaire 100% polyester. Il est idéal pour une utilisation dans des zones où une visibilité élevée est requise
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  DELTA PLUS
Description:   Casquette en tissu polaire doublé de Thinsulate® qui tient chaud à la tête par basses températures.
Numéro de catalogue: (KWIN100634540)
Fournisseur:  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Cette casquette de baseball est fabriquée à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils co...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Ce bonnet classique est composé à 75 % en polyester et 25 % en coton ainsi que d'une doublure molletonnée (100 % polyester).
Numéro de catalogue: (113-6407)
Fournisseur:  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Bonnet tricoté double, 100% acrylique.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 14
  1  2  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping