Congélateurs de laboratoire MediLine, série LGPv
: Liebherr
- Catalog No:
- 472-0118
- 472-2389
- Modèle:
- LPGv 8420
- LGPv 1420
- Code article:
- 472-0118
- 472-2389
- Type de froid:
- Ventilé
- Ventilé
- Affichage:
- LCD touch screen
- LCD touch screen
- Dégivrage:
- Automatic
- Automatic
- Alarme:
- Audible and visual
- Audible and visual
- Etagères/tiroirs:
- 5 shelves
- 8 adjustable grid shelves, plastic coated
- Type de volet:
- 1 door
- 2 doors
- Verrou de porte:
- Yes
- Yes
- Passage de câble:
- 1 for PT100 probe (not supplied), Ø 8 mm
- 1 for PT100 probe (not supplied), Ø 8 mm
- Poids:
- 197 kg
- 262 kg
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
- SeqDésignationCapacitéTempératurel×p×h ext.Cdt
- 472-0118LGPV842003Congélateur vertical de laboratoire, MediLine, LGPv 8420856 l−10...−35 °C790×980×2150 mm11 * 1 ST7 299,93 €
Accessories
Specifications
ModèleLPGv 8420Environmentally PreferableCode article472-0118Type de froidVentiléAffichageLCD touch screenDégivrageAutomaticAlarmeAudible and visualEtagères/tiroirs5 shelvesType de volet1 doorVerrou de porteYesPassage de câble1 for PT100 probe (not supplied), Ø 8 mmPoids197 kg - 472-2389LGPV142005Congélateur vertical de laboratoire, MediLine, LGPv 14201420 l−10...−26 °C1430×830×2150 mm11 * 1 ST8 499,93 €
Accessories
Specifications
ModèleLGPv 1420Environmentally PreferableCode article472-2389Type de froidVentiléAffichageLCD touch screenDégivrageAutomaticAlarmeAudible and visualEtagères/tiroirs8 adjustable grid shelves, plastic coatedType de volet2 doorsVerrou de porteYesPassage de câble1 for PT100 probe (not supplied), Ø 8 mmPoids262 kg