Imprimer
Disques et feuilles de membranes de dialyse, Spectra/Por®
Fournisseur: Spectrum
Spectra/Por®
SPEC132482EA 257 EUR
SPEC132482 SPEC132486 SPEC132476 SPEC132686 SPEC132488 SPEC132478 SPEC132677 SPEC132723 SPEC132480
Disques et feuilles de membranes de dialyse, Spectra/Por®
Filtres Filtres à membrane
Les disques de membranes pré-découpés sont utilisés avec les macrodialyseurs Spectra/Por® et les dialyseurs Equilibrium
Les feuilles de membrane coupées en carré peuvent être utilisées avec un grand nombre d'équipement de dialyse
  • Cut square membrane sheets can be used for a variety of dialysis equipment