Imprimer
Votre recherche pour: Cuves de spécialités
10  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (634-0944)
Fournisseur: HELLMA
Description: Cuve en verre optique pour la mesure des amplitudes de réflexion de la turbidité.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (KART2630)
Fournisseur: KARTELL
Description: Cuve pour une utilisation avec Fibrintimer afin de déterminer le temps de coagulation du sang.
UOM: 1 * 500 Pce
Numéro de catalogue: (TINT605534)
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Description: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 Pce
Numéro de catalogue: (KART2618)
Fournisseur: KARTELL
Description: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 Pce
Fournisseur: KARTELL
Description: Cuves conçues pour la détermination du temps de coagulation avec le coagulomètre Amelung®.
Fournisseur: KARTELL
Description: Ces segments de cuves de douze positions ont été conçus pour une utilisation avec l'analyseur Cobas Mira®.
Numéro de catalogue: (PERCB0017054)
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Cuves de polarimètre conçues pour faciliter le remplissage et le vidage sans perte des échantillons.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (LPIT110511)
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
Description: Cuves pour coagulomètre type Sherwood.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Numéro de catalogue: (HACHHBK059)
Fournisseur: Hach
Description: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SARS68.752)
Fournisseur: SARSTEDT
Description: Cuve ronde en PP opaque pour la préparation d'échantillons avec analyseur LKB.
UOM: 1 * 5.000 Pce
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom