Imprimer
Ligne de vie horizontale temporaire
Fournisseur: Honeywell Safety
Miller®
118-0439EA 458 EUR
118-0439
Ligne de vie horizontale temporaire
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Corde tressée résistante avec deux connecteurs galvanisés et un ajusteur de longueur. Idéale pour le bâtiment et la construction ainsi que pour les applications industrielles.
  • Installation rapide et facile
  • Fixation aux points d'ancrage permanents ou aux élingues d'ancrage antichute temporaires
  • Ne peut être utilisée que par une seule personne
  • Fournie avec deux élingues d'ancrage antichute de 1,5 m
Certifications: EN 362 (04), EN 795(b); Cat. III