Imprimer
VWR® VisiScope® 250, Stéréomicroscopes
Fournisseur: VWR
VWR® VisiScope®
630-1577EA 506 EUR
630-1577
VWR® VisiScope® 250, Stéréomicroscopes
Microscopes
Microscopes fiables à des fins éducatives. Particulièrement recommandé pour les écoles secondaires et supérieures. Les modèles SZB250 et SZT250 ont une plage de zoom de 0,7× à 4,5× (rapport de zoom de 6,43:1), ce qui est idéal pour les inspections de routine.
  • Unités compactes et minces grâce au système optique Greenough en forme de V
  • Lumière incidente et transmise avec deux LED efficaces
  • Lampe à économie d’énergie LED efficace
  • Angle réglable de l’éclairage incident
  • Poignée intégrée pour faciliter le levage et le transport du microscope
Informations de commande: Fournis prêts à l’emploi avec oculaires, objectif et alimentation à fiches multiples.