Imprimer
Microscopes portables avec éclairage
630-1622EA 52.3 EUR
VWRI630-1622 VWRI630-1621
Microscopes portables avec éclairage
Ces unités portables sont appropriées pour une utilisation sur le terrain.
  • Source lumineuse réglage sur la zone à examiner
  • Molette de réglage de la mise au point pour une vue précise
  • Microscope avec zoom et porte-lames clipsable
Information de livraison: Livré avec piles AA et un étui de transport en vinyle.