Order Entry
Titrimètres volumétriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF
undefined
Titrimètres volumétriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF
  • Catalog No:
  • 661-0140
  • 661-0139
  • 661-0138
  • Modèle:
  • TitroLine® 7500 KF
  • TitroLine® 7500 KF
  • TitroLine® 7500 KF
  • Résolution:
  • 0,5 µg
  • 0,5 µg
  • 0,5 µg
  • Affichage:
  • Graphic TFT
  • Graphic TFT
  • Graphic TFT
  • Clavier numérique:
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
  • Connexion d'un agitateur:
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235 / TM 235 KF
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235 / TM 235 KF
  • Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235 / TM 235 KF
  • Précision de dosage:
  • Systematic measuring deviation: 0,1 - 0,15%
    Random measuring deviation: 0,05 - 0,07%
  • Systematic measuring deviation: 0,1 - 0,15%
    Random measuring deviation: 0,05 - 0,07%
  • Systematic measuring deviation: 0,1 - 0,15%
    Random measuring deviation: 0,05 - 0,07%
  • Volume de dosage:
  • 5/10/20 ml
  • 5/10/20 ml
  • 5/10/20 ml
  • Résolution de burette:
  • 10000 steps
  • 10000 steps
  • 10000 steps
  • Mémoire stockée:
  • 50
  • 50
  • 50
  • Entrée de mesure de température:
  • KF / dead-stop (µA)- indicator electrode input (2×4 mm socket)
  • KF / dead-stop (µA)- indicator electrode input (2×4 mm socket)
  • KF / dead-stop (µA)- indicator electrode input (2×4 mm socket)
  • Unités de mesure:
  • % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
  • % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
  • % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
  • Connexions:
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
  • Alimentation:
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • 100 - 240 V, 50/60 Hz
  • Conformités:
  • GLP
  • GLP
  • GLP
  • L×P×H:
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • 153×296×450 mm
  • Poids:
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  •  
    Désignation
    Cdt
  • 661-0140
    285220830
    Titrimètre Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF, complet avec module interchangeable WA 20
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 020,00 €
    7 020,00 €
    1 * 1 ST
       7 020,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    TitroLine® 7500 KF
    Environmentally Preferable
    Résolution
    0,5 µg
    Affichage
    Graphic TFT
    Clavier numérique
    Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
    Connexion d'un agitateur
    Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235 / TM 235 KF
    Précision de dosage
    Systematic measuring deviation: 0,1 - 0,15%
    Random measuring deviation: 0,05 - 0,07%
    Volume de dosage
    5/10/20 ml
    Résolution de burette
    10000 steps
    Mémoire stockée
    50
    Entrée de mesure de température
    KF / dead-stop (µA)- indicator electrode input (2×4 mm socket)
    Unités de mesure
    % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
    Connexions
    2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
    Alimentation
    100 - 240 V, 50/60 Hz
    Conformités
    GLP
    L×P×H
    153×296×450 mm
    Poids
    3,5 kg
  • 661-0139
    285220820
    Titrimètre Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF, complet avec module interchangeable WA 10
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 020,00 €
    7 020,00 €
    1 * 1 ST
       7 020,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    TitroLine® 7500 KF
    Environmentally Preferable
    Résolution
    0,5 µg
    Affichage
    Graphic TFT
    Clavier numérique
    Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
    Connexion d'un agitateur
    Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235 / TM 235 KF
    Précision de dosage
    Systematic measuring deviation: 0,1 - 0,15%
    Random measuring deviation: 0,05 - 0,07%
    Volume de dosage
    5/10/20 ml
    Résolution de burette
    10000 steps
    Mémoire stockée
    50
    Entrée de mesure de température
    KF / dead-stop (µA)- indicator electrode input (2×4 mm socket)
    Unités de mesure
    % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
    Connexions
    2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
    Alimentation
    100 - 240 V, 50/60 Hz
    Conformités
    GLP
    L×P×H
    153×296×450 mm
    Poids
    3,5 kg
  • 661-0138
    285220810
    Titrimètre Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF, complet avec module interchangeable WA 05
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 020,00 €
    7 020,00 €
    1 * 1 ST
       7 020,00 €
    Accessories
    Specifications
    Modèle
    TitroLine® 7500 KF
    Environmentally Preferable
    Résolution
    0,5 µg
    Affichage
    Graphic TFT
    Clavier numérique
    Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
    Connexion d'un agitateur
    Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235 / TM 235 KF
    Précision de dosage
    Systematic measuring deviation: 0,1 - 0,15%
    Random measuring deviation: 0,05 - 0,07%
    Volume de dosage
    5/10/20 ml
    Résolution de burette
    10000 steps
    Mémoire stockée
    50
    Entrée de mesure de température
    KF / dead-stop (µA)- indicator electrode input (2×4 mm socket)
    Unités de mesure
    % ppm, mg, mg/L, mg/piece, ml
    Connexions
    2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
    Alimentation
    100 - 240 V, 50/60 Hz
    Conformités
    GLP
    L×P×H
    153×296×450 mm
    Poids
    3,5 kg