Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Fournisseur: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 464192-28-7
Molecular Formula: C4H2BrNOS
Formula Weight: 192.03
Melting Point: 92-96°
MDL No.: MFCD03788567
Formule: C₄H₂BrNOS
Numéro MDL: MFCD03788567
Numéro CAS: 464192-28-7
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Développer tout / Réduire tout
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Melting point 92-96°
Formula weight 192.03
N ° CAS. 464192-28-7
Purity 95%
Molecular formula C4H2BrNOS
MDL No. MFCD03788567
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité