2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBMO00751DAEA
0
EUR
MAYBMO00751DA
MAYBMO00751EA
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule:
C₅H₄BrNO₂S MW: 222,06 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03822128 Numéro CAS: 40003-41-6 |