Boîtes à décades permettant de tester des circuits électroniques avec différentes résistances, capacités et inductances.
- Commutateurs robustes à armature métallique et contacts dorés
- Prises de sécurité
- Face avant inclinée encastrable dans un coffet au format rack 19" (483 mm)
- Conforme à la norme EN 61010-1
Capacitance decade box: Max voltage: 300 V DC or 230 V AC; high accuracy 1% and low temperature coefficient; discharge button.
Inductance decade box: Accuracy: 5%; inductors wound round a ferrite pot core - Q factor between 55 and 100; max voltage 150 V AC/DC or 250 V AC/DC with earth connected.
Resistance decade boxes: The DR04 - DR07 boxes use metal film resistors offering 0,5% accuracy and temperature coefficientof 50 ppm/°C; the DR08 box uses thick film resistors offering 1% accuracy and temperature coefficientof 100 ppm/°C.