Solution étalon de palladium: 1000 mg/l Pd dans acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86700.180EA
130
EUR
86700.180
86700.260
Solution étalon de palladium: 1000 mg/l Pd dans acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de palladium