- Accueil
- Chambre de simulation de conditions climatiques équipée de la technologie Peltier, série HPP
Chambre de simulation de conditions climatiques équipée de la technologie Peltier, série HPP
Fournisseur: Memmert
MEMMHPP400EA
11878
EUR
MEMMHPP400
Chambre de simulation de conditions climatiques équipée de la technologie Peltier, série HPP
La gamme HPP de chambres de simulation de conditions climatiques offre un contrôle précis de la température de 0 à 70 °C avec humidification et déshumidification actives à partir d'une HR de 10-90%. Tous les modèles présentent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil et facilitant son nettoyage. Ils sont dotés de la technologie Peltier de refroidissement/chauffage à grand rendement énergétique. Les éléments Peltier sont contrôlables individuellement, garantissant ainsi une répartition homogène de la température et de l'humidité dans la chambre. Tous les modèles sont équipés du logiciel intuitif d'enregistrement et de commande AtmoCONTROL, qui utilise des commandes de glisser-déposer pour saisir des valeurs. Grâce à ce logiciel, il est possible de contrôler en ligne jusqu'à 32 appareils connectés et d'envoyer un message d'alerte automatique à une ou plusieurs adresses électroniques. Les processus de rampe complexes peuvent être programmés rapidement et simplement. Ces chambres sont idéales pour les tests de stabilité et le stockage dans les environnements contrôlés, ainsi que pour le conditionnement.
- Double affichage TwinDISPLAY intuitif et convivial avec deux écrans TFT. ControlCOCKPIT avec port USB. Paramètres ControlCOCKPIT : température (degrés Celsius ou Fahrenheit), durée de programmation, humidité relative, éclairage, fuseaux horaires et heure d'été
- Deux capteurs PT100 dans un circuit 4 fils pour surveillance mutuelle, et fonctions de substitution en cas d'erreur
- La fonction HeatBALANCE permet le réglage propre à l'application de la distribution de la puissance calorifique (équilibre) entre les zones de chauffage supérieure et inférieure/les groupes de refroidissement (élément Peltier)
- Les données de protocole enregistrées s'affichent sur le ControlCOCKPIT (10 000 valeurs au maximum correspondent à environ 1 semaine)
- Interface Ethernet pour afficher le journal de protocole, télécharger et implémenter des programmes, et enregistrer en ligne
- Multiple protection contre la surchauffe avec alarme sonore et visuelle réglable sur l'écran : contrôle électronique de la température TWW (dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 3.3) ou TWB (dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2, qui protège les échantillons et la chambre). AutoSAFETY se règle automatiquement sur la valeur définie dans une plage de tolérance librement réglable. Paramétrage de valeurs individuelles min/max pour une température trop élevée/basse
Informations de commande: Informations de commande : fournie sans grilles (commander séparément les grilles, étagères perforées ou grilles renforcées en acier inoxydable souhaitées). La gamme d'accessoires et les options réglées en usine telles que les modules d'éclairage LED, les ports d'accès et les prises internes sont disponibles sur demande. Contactez VWR pour en savoir plus avant de passer commande, car la mise à niveau de ces éléments est impossible.
Attention: Pour tout renseignement sur la gamme d'étagères et de grilles, rendez-vous sur vwr.com ou contactez votre agence VWR.
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart