Vatpompen voor viskeuze vloeistoffen, MR60
Leverancier: Kartell
KART2004EA 383 EUR
KART2004
Vatpompen voor viskeuze vloeistoffen, MR60
Pompen Vatpompen
Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
  • Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing
  • Complete with shank