HPLC-systeem, Chromaster
Leverancier: VWR Hitachi
Chromaster
903-0361EA 9560 EUR
903-0361 903-0345 903-0367 903-0500 903-0501 903-0344 903-0520 903-0164 903-0343 903-0342 903-0528 903-0524 903-0525 903-0370 903-0372 903-0371 903-0555 903-0355 903-0556 903-0597 903-0358 903-0554 903-0396 903-0537 903-0337 903-0359 903-0557
HPLC-systeem, Chromaster
Chromatografiesystemen Complete HPLC-systemen
  • Standaard 600 bar (60 mPa) maximale werkdruk
  • Autosamplers met zeer lage carry-over. Loop-injectie en directe injectie beschikbaar met Peltier gethermostatiseerde monsterrekken
  • Zeer gevoelige fluorescentiedetector (geoptimaliseerde 30 nm sleuf)
  • Diodearraydetector met zeer geringe drift (1,0×10-4 AU uur-1)
  • Uitstekende reproduceerbaarheid gradiënt
  • Automatische golflengte door gebruik van kwiklamp voor UV-, DAD- en fluorescentiedetectoren
  • Uniek touchscreen voor de gebruikersinterface
  • Drivers beschikbaar voor OpenLab® CDS, Chromeleon® 6.8 en 7.X, Empower2® en Empower3® en Clarity
Alle voorgeconfigureerde systemen (met of zonder detector) worden geleverd met alle benodigde kabels en een interface bord.