Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9%, recrystallized
44003.03EA 50.1 EUR
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9%, recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formule: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Smeltpunt: 170…173 °C
MDL-nummer: MFCD00015713
CAS-nummer: 15632-39-0