Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
B23654.18EA
34.4
EUR
B23654.18
B23654.30
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formule:
C₁₂H₁₄O₃ MW: 206,24 g/mol Kookpunt: 272…275 °C Dichtheid: 1,044 Vlampunt: 134 °C (273 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00022338 CAS-nummer: 77-83-8 EINECS: 201-061-8 |