(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO297060100EA 267 EUR
ACRO297060100 ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
Kookpunt: 102…106 °C (,2hPa)
Smeltpunt: 55…59 °C
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00213364
CAS-nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
UV (1 % in CH2Cl2) 1 cm cell
UV at 400 nm A: ≤2