3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
L08903.09EA 62.5 EUR
L08903.09 L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Formule: C₉H₁₀BrNS
Smeltpunt: 205…207 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051852
CAS-nummer: 32446-47-2