2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L09678.06EA
202
EUR
L09678.06
L09678.03
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formule:
C₆H₅N₃S MW: 151,19 g/mol Smeltpunt: 67…69 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005810 CAS-nummer: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |